Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Dropper Assembly
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10546551
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10546551 125 mL 24 mm pezzi 6
10070711 60 mL 20 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10546551 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24160125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55€
    63.38€ / pezzi 6
    Risparmia 1.17€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispense one drop at a time or in a stream with these LDPE narrow-mouth bottles that include a polyethylene dropping pipette and neoprene bulb inserted through the closure.
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Bottles with Neoprene Dropper Assembly. Assembly consists of a narrow-mouth, low-density polyethylene bottle with a dropping pipette inserted through the closure. This product is suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
  • LDPE is contact-clear, making it easy to identify liquid level.
  • Neoprene bulb conveniently dispenses drops or a stream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Translucent
Materiale LDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 6
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 137 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.99 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Materiale chiusura Polypropylene, Neoprene, PE stem
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 50.5 mm
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Product Type Dropping Bottle