Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing Bottles with Closure
Codice prodotto. 10004850
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10004850 15 ml 20 mm pezzi 12
10126640 30 ml 20 mm pezzi 12
10400051 60 ml 20 mm pezzi 12
10743481 125 ml 24 mm pezzi 12
10677131 250 ml 24 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10004850 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24110015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.20€
    32.33€ / pezzi 12
    Risparmia 1.87€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi per erogazione di gocce in LDPE semitrasparente con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappo con beccuccio attaccato che scatta in posizione e garantisce una chiusura sicura.
I flaconi per erogazione di gocce semitrasparenti con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappi con beccuccio attaccati che scattano in posizione e garantiscono una chiusura sicura. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono chimicamente compatibili con la maggior parte degli acidi, basi e alcool. La parete semitrasparente consente di vedere facilmente il livello dei liquidi.
  • Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
  • Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
  • Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Ordering Information:
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 once, 15 ml
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Colore Translucent
Materiale LDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 96.52 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 24.89 mm
Tipo di chiusura Spouted Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Product Type Dropping Bottle