Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing Bottles with Closure
Descrizione
I flaconi per erogazione di gocce semitrasparenti con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappi con beccuccio attaccati che scattano in posizione e garantiscono una chiusura sicura. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono chimicamente compatibili con la maggior parte degli acidi, basi e alcool. La parete semitrasparente consente di vedere facilmente il livello dei liquidi.
- Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
- Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
- Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 72 |
| N. per confezione | 12 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 99.06 mm |
| Vedi altri risultati |