Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing Bottles with Closure
Descrizione
I flaconi per erogazione di gocce semitrasparenti con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappi con beccuccio attaccati che scattano in posizione e garantiscono una chiusura sicura. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono chimicamente compatibili con la maggior parte degli acidi, basi e alcool. La parete semitrasparente consente di vedere facilmente il livello dei liquidi.
- Il flacone eroga una sola goccia alla volta per garantire la massima affidabilità.
- Il tappo con beccuccio in polipropilene incernierato rimane fermo anche schiacciando il flacone — evita la dispersione accidentale di liquidi.
- Pratico funzionamento con una sola mano.
Tappo di ricambio per formati da 15, 30 e 60 ml, n. di cat. 712411-1030
Tappo di ricambio per formati da 125 e 250 ml, n. di cat. 712411-1125
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 48 |
| N. per confezione | 12 |
| Certificazione/Conformità | USP Class VI; FDA - 21 CFR |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.