Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10743481
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10743481 125 ml 24 mm pezzi 12
10004850 15 ml 20 mm pezzi 12
10126640 30 ml 20 mm pezzi 12
10400051 60 ml 20 mm pezzi 12
10677131 250 ml 24 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10743481 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24110125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi per erogazione di gocce in LDPE semitrasparente con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappo con beccuccio attaccato che scatta in posizione e garantisce una chiusura sicura.
I flaconi per erogazione di gocce semitrasparenti con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE possono essere azionati con una sola mano; i flaconi sono dotati di tappi con beccuccio attaccati che scattano in posizione e garantiscono una chiusura sicura. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono chimicamente compatibili con la maggior parte degli acidi, basi e alcool. La parete semitrasparente consente di vedere facilmente il livello dei liquidi.
  • Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
  • Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
  • Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Ordering Information:
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Translucent
Materiale LDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 114.3 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 50.29 mm
Tipo di chiusura Spouted Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.