Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles
Codice prodotto. 11973857
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11973857 500 ml 28 mm pezzi 24
10709121 125 ml 24 mm pezzi 6
10624301 250 ml 24 mm pezzi 6
10048300 1000 ml 38-430 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11973857 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24010500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prevent separation when squeezing these LDPE economy wash bottles, which feature a tight-fitting draw tube and closure.
Grazie al tubo di prelievo e alla chiusura a tenuta, i flaconi per liquido di lavaggio Economy in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ non si aprono durante lo schiacciamento. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono progettati per l'erogazione dall'estremità superiore attraverso una chiusura e uno stelo fusi in unico pezzo† per ottenere un flusso uniforme e a tenuta ermetica. Tagliare il puntale per aumentare la portata.
  • Designed to dispense uniformly through the top with a closure and stem molded in one piece for leakproof service
  • Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
  • I puntali si possono tagliare per ottenere una portata maggiore
  • La perfetta aderenza tra tubo di prelievo e chiusura del flacone evita separazioni durante lo schiacciamento
  • A tenuta ermetica†
† Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Translucent
Include Stelo e tubo di prelievo
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 213 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 91.4 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Forma Cilindrico
Product Type Economy Wash Bottle