Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Codice prodotto. 10670714
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
25 l
50 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10670714 10 l pezzi 6
10250831 20 l Pezzo
10792701 25 l Pezzo
10119170 50 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10670714 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22100020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.83€
    350.00€ / pezzi 6
    Risparmia 98.83€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Store and transport reagents; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Store and transport reagents with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Round LDPE Carboys, featuring wide shoulder handles that allow for easy carrying and pouring with gloved hands. These carboys accept 13.5 rubber stoppers for an alternative sealing method.
  • Graduazioni stampate con incrementi di 5 l e 1 gallone
  • A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene bianco e chiusura 83B
Informazioni per l'ordine:
La serie 8210 viene prodotta nel nostro impianto d'avanguardia a Suzhou, in Cina ed è disponibile per l'acquisto nell'area Asia Pacifica.  Tutti gli altri prodotti sono fabbricati a Rochester, NY.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Diametro (sistema metrico) interno collo 64 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 389 mm
Include Handles
Materiale LDPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy with Handle
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.