Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
For Use With: Store and transport reagents; Closure Material: Polypropylene; Color: White
56.33€ - 371.00€
Specifica
Product Type | Carboy with Handle |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 83 B |
Descrizione | Tanica rotonda in LDPE con maniglia |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 64 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10792701
|
Thermo Scientific™
2210-0065 |
25 l |
103.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10782682
|
Thermo Scientific™
2210-0020 |
10 l |
56.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10670714
|
Thermo Scientific™
2210-0020 |
10 l |
371.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11371684
|
Thermo Scientific™
2210-0040 |
15 l |
349.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10250831
|
Thermo Scientific™
2210-0050 |
20 l |
94.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10119170
|
Thermo Scientific™
2210-0130 |
50 l |
236.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Store and transport reagents with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Round LDPE Carboys, featuring wide shoulder handles that allow for easy carrying and pouring with gloved hands. These carboys accept 13.5 rubber stoppers for an alternative sealing method.
- Molded-in graduations of 5L and 1 gal. increments
- Leakproof†
Includes:
White polypropylene screw cap and 83B closure
Specifica
Carboy with Handle | |
83 B | |
64 mm | |
Store and transport reagents | |
Not Autoclavable |
Polypropylene | |
Tanica rotonda in LDPE con maniglia | |
LDPE | |
Handles | |
White |