Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy with Spigot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10119120
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10119120 25 l Pezzo
10528081 10 l Pezzo
10492911 4 l Pezzo
10109120 20 l Pezzo
10097670 50 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10119120 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 23180065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    135.90€ / pezzi 1
    Risparmia 23.10€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: Collect and dispense distilled water, acids and reagents; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Thermo Scientific™ Nalgene Round LDPE Carboys are the icon of lab water dispensing and storage. Place one at every sink and every work station to enhance your productivity. Carboys have a spigot boss molded in once piece with the carboy for convenience, strength and leak resistance. Suitable for collecting and dispensing distilled water, acids and reagents. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Graduazioni stampate con incrementi di 1 gallone e 5 l per un'erogazione più semplice
  • Impugnature integrate nella spalla che rendono più agevole il sollevamento dei quattro formati più grandi
  • La forma del rubinetto garantisce una maggiore robustezza e resistenza alle perdite
  • A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
In dotazione tracolla nel formato da 1 gallone (3,8 l) e impugnatura a spalla per tutti gli altri formati. Il modello da 1 gallone non è graduato.
Comprende:
Rubinetto in polipropilene e chiusura a vite con guarnizione in TPE † La dicitura a tenuta ermetica si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/fiasche di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano avuto fuoriuscite d'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6.5 galloni
Capacità (sistema metrico) 25 l
Materiale chiusura Polipropilene con guarnizione in elastomero termoplastico
Dimensione chiusura 83 B
Colore Bianco (opaco)
Descrizione Tanica rotonda con tappo a rubinetto
Diametro (sistema metrico) interno collo 64 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 287 mm
Da utilizzare con (applicazione) Collect and dispense distilled water, acids and reagents
Graduazioni Scala graduata incisa con incrementi di 1 gallone e 5 l
Altezza (sistema metrico) con chiusura 594 mm
Include Maniglie integrate nella parte superiore, rubinetto con attacco stampato integrato
Materiale LDPE
Product Type Carboy with Spigot