Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per campioni Nalgene™ in LDPE
Descrizione
I sacchetti per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ sono ideali per mantenere i campioni asciutti o umidi. Sacchetti con chiusura a zip e doppia guida, in polietilene a bassa densità, per applicazioni gravose; ideali per chiudere con la massima sicurezza piccoli articoli di laboratorio, campioni botanici e altri campioni. Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
- Polietilene a bassa densità trasparente per una facile identificazione del contenuto
- Pareti dello spessore di 4 mil robuste e impermeabili, per proteggere i campioni
- Sacchetti impermeabili per tenere il contenuto all'asciutto
- Trasparente
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetto con chiusura a zip con doppia guida per impieghi gravosi ideale per piccoli articoli da laboratorio, campioni botanici e altri campioni |
| Colore | Transparent |
| Materiale | LDPE (polietilene a bassa densità) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |