Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per campioni Nalgene™ in LDPE
Codice prodotto. 10713461
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10713461 20.3 cm 12.7 cm pezzi 50
10410981 15.2 cm 10.2 cm pezzi 50
10126100 33 cm 15.2 cm pezzi 250
10044620 33 cm 22.9 cm pezzi 50
10626931 45.7 cm 22.9 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
Codice prodotto. 10713461 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 62550508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    35.70€ / pezzi 50
    Risparmia 5.50€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
I sacchetti per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ sono ideali per mantenere i campioni asciutti o umidi. Ideali per piccoli articoli da laboratorio, esemplari botanici e altri campioni.
I sacchetti per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ sono ideali per mantenere i campioni asciutti o umidi. Sacchetti con chiusura a zip e doppia guida, in polietilene a bassa densità, per applicazioni gravose; ideali per chiudere con la massima sicurezza piccoli articoli di laboratorio, campioni botanici e altri campioni. Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
  • Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
  • 4mil thick walls are strong to protect your samples
  • Bags are waterproof to keep contents dry
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sacchetto con chiusura a zip con doppia guida per impieghi gravosi ideale per piccoli articoli da laboratorio, campioni botanici e altri campioni
Colore Transparent
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema imperiale) 8 inch
Larghezza (sistema imperiale) 5 inch
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm