Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10106740
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Altezza (sistema metrico):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9 mm
84.6 mm
107.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10106740 12 ml 35.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10480421 5 ml 24.9 mm 23.6 mm pezzi 12
10607331 18 ml 52.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10258680 28 ml 84.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10460991 50 ml 70.9 mm 37.3 mm pezzi 12
10004720 75 ml 107.3 mm 37.3 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10106740 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 62500012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.75€
    12.33€ / pezzi 12
    Risparmia 0.42€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
  • Le fiale con le pareti dritte consentono un facile accesso per il riempimento e lo svuotamento
  • Le chiusure a pressione sono completamente rimovibili e scattano in posizione per un comodo accesso alle fiale
  • Le pareti traslucide consentono all'utente di vedere se le fiale sono piene o vuote
  • Il polietilene a bassa densità è resistente agli urti e infrangibile anche a temperature fino a -100° C
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sample Vial LDPE 12mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) esterno 27.1 mm
Materiale LDPE
Volume (sistema metrico) 12 ml
N. per custodia 144
N. per confezione 12
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 12 mL
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Chiusura a pressione
Quantità 144 Cases, 12 Pk.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 35.6 mm
Product Type Vial
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.