Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Sample Vials with Closure
Codice prodotto. 10258680
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Altezza (sistema metrico):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9 mm
84.6 mm
107.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10258680 28 ml 84.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10480421 5 ml 24.9 mm 23.6 mm pezzi 12
10106740 12 ml 35.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10607331 18 ml 52.6 mm 27.1 mm pezzi 12
10460991 50 ml 70.9 mm 37.3 mm pezzi 12
10004720 75 ml 107.3 mm 37.3 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10258680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 62509028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.65€
    21.00€ / pezzi 12
    Risparmia 1.65€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
Le fiale infrangibili per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ con tappo a pressione sono indicate per la conservazione sicura dei campioni.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sample Vial LDPE 28mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) esterno 27.1 mm
Materiale LDPE
Volume (sistema metrico) 28 ml
N. per custodia 144
N. per confezione 12
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 28 mL
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Chiusura a pressione
Quantità 144 Cases, 12 Pk.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 84.6 mm
Product Type Vial