Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetic PVDF Carboy Stirrer
Codice prodotto. 10441103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10441103 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10441103 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS22270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    510.00€ / pezzi 1
    Risparmia 45.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
For Use With: 10 or 20L Nalgene carboys with 83B closure
Mix high volumes of media and buffer solution at low speed using the Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetic PVDF Carboy Stirrer. Adjusts easily to fit either a 10 or 20L Nalgene carboy with an 83B size closure. Supplied with a closure and two impellers. Eliminates the need to retrieve magnets from your solution.
Features:
  • For use with a magnetic stir plate (not included)
  • Includes closure and two impellers
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 83B
Descrizione Stir bar D x L: 1/2 x 3 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 or 20L Nalgene carboys with 83B closure
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 588 mm
Materiale PTFE, PVDF, Stainless Steel
N. per custodia 1 Ea.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Stirrer
Quantità Each
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.