Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette per microcentrifuga Nalgene™: Tecnologia di fabbricazione ResMer™
Codice prodotto. 10199870
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10199870 Provette da 1.5 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10199870 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59730015
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I rack per provette resistenti alle sostanze chimiche consentono di risparmiare spazio in laboratorio. I rack sovrapponibili sono dotati di lettere e numeri a rilievo per una facile identificazione.
Save lab space with stackable Thermo Scientific™ Nalgene™ Microcentrifuge Tube Racks. These chemical-resistant racks have molded letters and numbers for easy identification. Thermo Scientific™ ResMer™ manufacturing technology retains its color and performance in harsh lab environments. Racks are useful in a wide temperature range up to 121°C and exhibit good chemical resistance.
  • Useful in a wide temperature range and exhibits good chemical resistance
  • Stack either full or empty to save benchtop space
  • Autoclavable
  • Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Please recycle the corrugated cartons and LDPE bags in which your Nalgene products are packaged.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rack Microtube Wht 1.5mL
Autoclavabile Sì
Colore Bianco
Capacità Provette da 1.5 ml
Materiale Polichetone
Posizioni 24
Sovrapponibile Sì
N. per custodia 8
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 5.75 x 3.5 x 2 pollici (14.3 x 9.0 x 5.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Microcentrifuge Tube Rack
Altezza (sistema metrico) 5.2 cm
Matrice 4 x 6
Larghezza (sistema metrico) 9.0 cm