Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Microcentrifuge Tube Storage Boxes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10132541
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
8 x 8
9 x 9
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 0.2 ml
Provette da 0.5 ml
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10132541 8 x 8 Provette da 0.2 ml pezzi 4
10189900 9 x 9 Provette da 0.5 ml pezzi 4
10149950 8 x 8 Provette da 1.5 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10132541 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50555002
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scatole per la conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni.
Scatole per conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni. L'inserto in schiuma di poliuretano ad alta temperatura mantiene saldamente 64 o 81 provette per microcentrifuga da 0.5 o 1.5 ml.
  • Bottom constructed of white polycarbonate
  • Transparent polycarbonate lid has printed grid for inventory purposes
  • Store from -211° to +250°F (-135° to +121°C)
  • Lid accepts marker for box and tube identification and is keyed to orient front and back of box
  • L x W x H: 5.25 x 5.25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Note:
Not for use in liquid phase of liquid nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Capacità Microtubes (0.2 mL)
Materiale Polyurethane Foam, Polycarbonate
Posizioni 64
Forma Square
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 0.2 ml
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Product Type Microcentrifuge Tube Storage Box
Matrice 8 x 8
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.