Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Microcentrifuge Tube Storage Boxes
Codice prodotto. 10149950
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
8 x 8
9 x 9
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 0.2 ml
Provette da 0.5 ml
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10149950 8 x 8 Provette da 1.5 ml pezzi 4
10132541 8 x 8 Provette da 0.2 ml pezzi 4
10189900 9 x 9 Provette da 0.5 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10149950 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50555015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scatole per la conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni.
Scatole per conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni. L'inserto in schiuma di poliuretano ad alta temperatura mantiene saldamente 64 o 81 provette per microcentrifuga da 0.5 o 1.5 ml.
  • Fondo realizzato in policarbonato bianco
  • Il coperchio in policarbonato trasparente è dotato di una griglia stampata per inventario
  • Conservazione da -135° a +121°C (-211° a +250°F)
  • Il coperchio consente l'uso dei pennarelli per l'identificazione della scatola e delle provette ed è codificato per orientare la parte anteriore e posteriore della scatola
  • L x P x A: 5.25 x 5.25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Nota:
non utilizzare in fase liquida di azoto liquido.
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Capacità Microtubes (1.5 mL)
Materiale Polyurethane Foam, Polycarbonate
Posizioni 64
Forma Square
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 1.5 ml
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Product Type Microcentrifuge Tube Storage Box
Matrice 8 x 8
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.