Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Lab Quality Bottles
Codice prodotto. 10057960
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10057960 1 l 38-430 mm pezzi 6
30117597 4 ml 13 mm pezzi 12
10142641 8 ml 20 mm pezzi 12
11311584 8 ml 20 mm pezzi 72
15548199 15 ml 20 mm pezzi 12
15528199 30 ml 20 mm pezzi 12
11361574 60 ml 20 mm pezzi 72
11371574 125 ml 24 mm pezzi 72
10140101 250 ml 24 mm pezzi 12
10281941 500 ml 28 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10057960 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20040032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.90€
    44.00€ / pezzi 6
    Risparmia 2.90€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store, ship and package light-sensitive liquids using these narrow-mouth, amber HDPE bottles that offer excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
Store, ship and package light-sensitive liquids using Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Amber HDPE Lab Quality Bottles. Featuring excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols, these high-density polyethylene bottles are leakproof† when used with appropriate Nalgene closures. Made only from high-quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Features:
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaiminate your reagents
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Color ambra opaco
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta color ambra da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Amber
Finitura collo 38 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
Product Type Storage Bottle
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.