Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Codice prodotto. 10652751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10652751 2000 ml 38-430 mm Pezzo
10120491 30 ml 20 mm Pezzo
10068170 60 ml 20 mm Pezzo
10558491 125 ml 24 mm Pezzo
13167519 125 ml 24 mm pezzi 6
11311564 250 ml 24 mm pezzi 4
11371514 500 ml 28 mm pezzi 4
10672561 500 ml 28 mm Pezzo
11321564 1 l 38 mm pezzi 4
10149810 1 l 38 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10652751 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 16000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    322.00€ / pezzi 1
    Risparmia 20.00€
    5% Sconto
In stock
Idonei per analisi di metalli in tracce, operazioni ad alte e basse temperature, nonché per applicazioni con solventi organici o di pulizia rigorosa.
I flaconi con imboccatura stretta Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP con chiusura consentono di effettuare analisi di metalli in tracce, operazioni con alte o basse temperature e applicazioni con solventi organici o pulizie rigorose.
  • Prodotto autoclavabile e trasparente
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Resiste a temperature comprese tra -105° e +150 °C (-157° e +302 °F)
  • Tappi a vite in ETFE a tenuta† inclusi
Garanzia: 90 giorni
Nota:
Svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio. † Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Colore Naturale, traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 24 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Materiale Teflon™ FEP
N. per custodia 2/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -100°C to 260°C
Colore chiusura naturale
Finitura collo 38 mm
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 245 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.64 in.
Materiale chiusura ETFE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 121 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation. Upstream process solution storage
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Monouso Single-use
Product Type Narrow Mouth Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.