Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie in HDPE da laboratorio Nalgene™ a imboccatura stretta con tappo
Codice prodotto. 10718331
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10718331 4 ml 13 mm pezzi 12
10550022 8 ml 20 mm pezzi 12
10758711 15 ml 20 mm pezzi 12
10768711 30 ml 20 mm pezzi 12
10313501 60 ml 20 mm pezzi 12
10159140 125 ml 24 mm pezzi 12
10782711 175 ml 24 mm pezzi 12
10507341 250 ml 24 mm pezzi 12
10749671 500 ml 38-430 mm pezzi 12
10517341 500 ml 28 mm pezzi 12
10027950 1 l 38-430 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10718331 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20029125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.65€
    9.63€ / pezzi 12
    Risparmia 1.02€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione, trasporto e imballaggio di liquidi con questi flaconi estremamente affidabili e di qualità professionale, appositamente progettati per resistere a lungo alle complesse operazioni di laboratorio.
È possibile conservare, trasportare e confezionare i liquidi nei flaconi in HDPE altamente affidabili e resistenti Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta di qualità professionale con tappo. Questi contenitori semi-rigidi, trasparenti e multiuso, sono stati appositamente progettati per durare a lungo con l'uso in operazioni di laboratorio complesse e offrono un'eccellente resistenza chimica.
  • Versatili e indispensabili in laboratorio
  • Le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza alle rotture o alle perforazioni
  • Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100 °C (-149 °F)
  • Le chiusure in polipropilene senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
  • Partecipa al programma ACT Label
  • A tenuta ermetica†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.125 once, 4 ml
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 8 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 13 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.62 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 13 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 0.125 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Storage Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.