Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10465123
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 540
pezzi 864
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10465123 1000 ml 38-430 mm pezzi 24
10304103 30 ml 20-415 mm pezzi 864
10621294 60 mL 20-415 mm pezzi 540
10190173 125 ml 24-415 mm pezzi 240
10474743 250 mL 24-415 mm pezzi 180
10262903 500 ml 28-415 mm pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10465123 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3420890032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    97.60€ / pezzi 24
    Risparmia 9.40€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi sterili per confezionamento prodotti in ambiente controllato, con elevata resistenza chimica, che consentono di ridurre al minimo le contaminazioni biologiche e da particolato.
I flaconi per confezionamento con imboccatura stretta e chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE consentono di ridurre al minimo la contaminazione da particolati e fattori biologici. Grazie alla realizzazione resistente e all'imboccatura stretta per facilitare il travaso, questi flaconi in polietilene ad alta densità sono prodotti in ambiente controllato e dotati di eccellente resistenza chimica, con sterilità di grado SAL 10-6 .
Caratteristiche:
  • prodotto in ambiente controllato 
  • Flaconi in polietilene naturale ad alta densità con chiusure in polipropilene bianco senza rivestimento interno
  • Sterili a livello SAL 10-6 
  • Esenti da RNasi, DNasi, DNA umano e pirogeni
  • A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
flaconi confezionati in vassoi termoretraibili con chiusure assemblate.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Traslucido naturale
Descrizione Bottiglie per confezionamento a imboccatura stretta
Materiale HDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 12
Sterilità Sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 38 mm
Pre-sterilizzato Sì
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 217 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.54 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 92 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite (confezione sfusa, senza assemblaggio)
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Flaconi e tappi soddisfano i requisiti di 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI.
Product Type Packer Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.