Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
Descrizione
I flaconi per confezionamento con imboccatura stretta e chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE consentono di ridurre al minimo la contaminazione da particolati e fattori biologici. Grazie alla realizzazione resistente e all'imboccatura stretta per facilitare il travaso, questi flaconi in polietilene ad alta densità sono prodotti in ambiente controllato e dotati di eccellente resistenza chimica, con sterilità di grado SAL 10-6 .
- Shrink-wrapped trays are packed in double-polybagged cartons
- Durable construction
- Narrow mouth for easy pouring
- Natural HDPE bottles with white PP closures
- Sterili
- A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
Bottles are packed in shrink-wrapped trays with closures assembled. †“” Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Naturale traslucido |
| Descrizione | Bottiglie per confezionamento a imboccatura stretta |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 540 |
| N. per confezione | 45 |
| Sterilità | Sterili |
| Colore chiusura | Bianco |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.