Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in LDPE a imboccatura stretta con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10242091
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10242091 500 ml 28 mm pezzi 12
10404051 8 mL 20 mm pezzi 12
11724264 15 ml 20 mm pezzi 72
10420391 30 ml 20 mm pezzi 12
10799041 60 ml 20 mm pezzi 12
10054380 125 ml 24 mm pezzi 12
10040681 250 ml 24 mm pezzi 12
10693442 500 ml 38-430 mm pezzi 12
10333981 1000 ml 38-430 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10242091 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20030016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per applicazioni come l'analisi dei metalli in traccia.
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per le analisi dei metalli in traccia grazie al basso contenuto di metalli. I flaconi offrono un'eccellente visibilità del contenuto, ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool e garanzia di tenuta ermetica†.
Caratteristiche:
  • eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool che garantisce la versatilità dei flaconi
  • Il prodotto può essere utilizzato in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
  • Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
  • I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica, senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
Nota:
i contenitori Nalgene in LDPE, HDPE, PP e PMP si possono impiegare per la conservazione a lungo termine, avendo cura di evitare l'esposizione diretta ai raggi UV.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale LDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.86 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.71 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.