Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in LDPE a imboccatura stretta con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10333981
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10333981 1000 ml 38-430 mm pezzi 6
10404051 8 mL 20 mm pezzi 12
11724264 15 ml 20 mm pezzi 72
10420391 30 ml 20 mm pezzi 12
10799041 60 ml 20 mm pezzi 12
10054380 125 ml 24 mm pezzi 12
10040681 250 ml 24 mm pezzi 12
10242091 500 ml 28 mm pezzi 12
10693442 500 ml 38-430 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10333981 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20030032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    27.50€ / pezzi 6
    Risparmia 0.60€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per applicazioni come l'analisi dei metalli in traccia.
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per le analisi dei metalli in traccia grazie al basso contenuto di metalli. I flaconi offrono un'eccellente visibilità del contenuto, ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool e garanzia di tenuta ermetica†.
Caratteristiche:
  • eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool che garantisce la versatilità dei flaconi
  • Il prodotto può essere utilizzato in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
  • Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
  • I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica, senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
Nota:
i contenitori Nalgene in LDPE, HDPE, PP e PMP si possono impiegare per la conservazione a lungo termine, avendo cura di evitare l'esposizione diretta ai raggi UV.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 38 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.