Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in LDPE a imboccatura stretta con chiusura
Descrizione
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE con imboccatura stretta e chiusura, flessibili e resistenti agli urti e alle sostanze chimiche, sono ideali per le analisi dei metalli in traccia grazie al basso contenuto di metalli. I flaconi offrono un'eccellente visibilità del contenuto, ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool e garanzia di tenuta ermetica†.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Translucence allows easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.5 once, 15 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 oz. |
| Colore | Incolore |
| Descrizione | Bottiglia a imboccatura stretta |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 14 mm |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 72 |
| N. per confezione | 12 |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.