Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: Autoclavable
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10363691
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10363691 60 ml 20 mm pezzi 12
30117592 4 ml 13 mm pezzi 12
10444681 8 ml 20 mm pezzi 12
10241901 15 ml 20 mm pezzi 12
10779481 30 ml 20 mm pezzi 12
10190291 125 ml 24 mm pezzi 12
10159760 250 ml 24 mm pezzi 12
10443151 500 ml 28 mm pezzi 12
10363401 1 l 38-430 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
I contenitori in LDPE Nalgene, HDPE, PP e PMP possono essere utilizzati per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, è sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi UV.
Codice prodotto. 10363691 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20060002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05€
    12.90€ / pezzi 12
    Risparmia 4.15€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori in LDPE Nalgene, HDPE, PP e PMP possono essere utilizzati per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, è sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi UV.
Flaconi in PPCO Thermo scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta per applicazioni di laboratorio che richiedono un'eccellente resistenza chimica e di sterilizzazione in autoclave con e senza contenuto.
Flaconi in PPCO Thermo scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta per applicazioni di laboratorio che richiedono un'eccellente resistenza chimica e la sterilizzazione in autoclave con e senza contenuto. Questi flaconi in copolimero di polipropilene sono semitrasparenti e permettono la visualizzazione del contenuto.
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Autoclavable
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 20 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Monouso Reusable
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.34 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.