Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Micro Packaging Vials: Nonsterile, Bulk Pack
Le fiale Micro Packaging, stampate in resina PPCO di elevata purezza, consentono il recupero completo del contenuto. Fiale con bordo e interno conico.
137.00€ - 179.00€
Specifica
Descrizione | Flaconi Micro Packaging |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
Colore | Naturale, traslucido |
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
Materiale | PPCO |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10619953
|
Thermo Scientific™
362800-0005 |
0.5 ml | 11 mm |
179.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10706923
|
Thermo Scientific™
362800-0020 |
2 ml | 11 mm |
137.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Le fiale Micro Packaging in PPCO naturale Thermo Scientific™ Nalgene™ con bordo e interno conico consentono il recupero completo del contenuto e sono stampate in copolimero di polipropilene di elevata purezza, non citotossico, apirogeno e a basso contenuto di metalli. Le fiale e le chiusure (elencate a parte) sono testate congiuntamente a una pressione di 7.5 psig per spedizioni aeree sicure e possono essere centrifugate a 13,000 x g.
Caratteristiche:- conforme a USP classe VI; apirogeno
- Chiusure colorate confezionate separatamente
- Prodotto non sterile
- A tenuta† se impiegato con le apposite chiusure Nalgene
Fiale da 0.5, 2.0 e 4.5 ml:
- con bordo e interno conico
Fiale da 1.5 ml:
- senza bordo, design conico
Informazioni per l'ordinazione:
Le fiale Micro Packaging sono in confezione sfusa senza chiusura, 500 per busta interna, 1000 per scatola. Le chiusure non sterili sono ordinabili separatamente (nn. di cat. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Flaconi Micro Packaging | |
Naturale, traslucido | |
PPCO | |
1000 | |
Flacone con minigonna e interno conico | |
Non incluso | |
Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Chiusure e flaconi Micro Packaging so | |
11 mm |
8 mm | |
13 mm | |
Non sterile | |
500 | |
PPCO | |
500 Bag, 1000 Cs. | |
Vial |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.