Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Descrizione
Provette da centrifuga ad alta velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge per la centrifugazione a elevata velocità di sostanze chimiche aggressive. Particolarmente indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
- FEP Teflon™, chiusura a vite in EFTE Tefzel™
- Resistenza a temperature da -100° a +150°C (da -148° a +302°F)
- Le chiusure in EFTE Tefzel™ a tenuta ermetica† impediscono la perdita di materiale durante il normale utilizzo per la maggior parte delle centrifugazioni a velocità <10,000 × g
- I tappi ermetici sono disponibili per i formati da 30 ml e 50 ml e garantiscono prestazioni a tenuta ermetica in particolare alle alte velocità >10,000 × g o quando si centrifugano materiali pericolosi
- Autoclavabili/rischio biologico/a tenuta†/FEP PTFE
Informazioni per l'ordine:
Disponibili tappi ermetici opzionali —DS3131-0020 (per provette da 30 ml) e DS3131-0024 (per provette da 50 ml). Il modello N. cat. 3114-0050 ha una capacità all'orlo di soli 42 ml, ma è stato progettato per adattarsi ai rotori standard.
Comprende:
Tappi a vite in ETFE Tefzel. Tappo ermetico aggiuntivo disponibile separatamente (serie DS3131).
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | ETFE |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | FEP |
| N. per custodia | 10 |
| N. per confezione | 2 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Round |
| Forma del fondo | Profilo rotondo |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.