Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Provette per la centrifugazione ad elevata velocità di sostanze chimiche aggressive indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
82.20€ - 145.00€
Specifica
Materiale chiusura | ETFE |
---|---|
Materiale | Teflon FEP |
N. per custodia | 10 |
N. per confezione | 2 |
Sterilità | Non-sterile |
Allerta:
Nota: Per la centrifugazione, devono essere riempite fino al 100% della capacità totale
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10539301
|
Thermo Scientific™
3114-0010 |
16 mm | 10 ml |
82.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10018700
|
Thermo Scientific™
3114-0030 |
25.7 mm | 30 ml |
125.80€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10384831
|
Thermo Scientific™
3114-0050 |
28.8 mm | 50 mL |
145.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Provette da centrifuga ad alta velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge per la centrifugazione a elevata velocità di sostanze chimiche aggressive. Particolarmente indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
Caratteristiche- FEP Teflon™, chiusura a vite in EFTE Tefzel™
- Resistenza a temperature da -100° a +150°C (da -148° a +302°F)
- Le chiusure in EFTE Tefzel™ a tenuta ermetica† impediscono la perdita di materiale durante il normale utilizzo per la maggior parte delle centrifugazioni a velocità <10,000 × g
- I tappi ermetici sono disponibili per i formati da 30 ml e 50 ml e garantiscono prestazioni a tenuta ermetica in particolare alle alte velocità >10,000 × g o quando si centrifugano materiali pericolosi
- Autoclavabili/rischio biologico/a tenuta†/FEP PTFE
Informazioni per l'ordine:
Disponibili tappi ermetici opzionali —DS3131-0020 (per provette da 30 ml) e DS3131-0024 (per provette da 50 ml). Il modello N. cat. 3114-0050 ha una capacità all'orlo di soli 42 ml, ma è stato progettato per adattarsi ai rotori standard.
Comprende:
Tappi a vite in ETFE Tefzel. Tappo ermetico aggiuntivo disponibile separatamente (serie DS3131).
Garanzia: 90 giorni
Specifica
ETFE | |
10 | |
Non-sterile | |
Round | |
Screw Cap | |
No |
Teflon FEP | |
2 | |
Sì | |
Rotondo | |
No | |
Centrifuge Tube |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.