Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 10478882
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
28 mL
30 ml
50 ml
81 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10478882 81 mL pezzi 10
10048840 10 ml pezzi 10
10304741 28 mL pezzi 10
10078670 30 ml pezzi 10
10538341 50 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La sterilizzazione ripetuta in autoclave riduce notevolmente la durata delle provette in policarbonato. Le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità per ottenere prestazioni adeguate.
Codice prodotto. 10478882 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31180085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    155.59€ / pezzi 10
    Risparmia 32.41€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La sterilizzazione ripetuta in autoclave riduce notevolmente la durata delle provette in policarbonato. Le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità per ottenere prestazioni adeguate.
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Queste provette trasparenti consentono di visualizzare facilmente il contenuto.
Caratteristiche:
  • resiste a temperature da -135° a +135 °C (da -211° a +275 °F)
  • Fondo arrotondato per adattarsi ai rotori ad alta velocità
  • Si possono utilizzare fino a un massimo di 50,000 x g in centrifughe refrigerate o non refrigerate
  • Comprende tappi in polipropilene senza liner, per facilitare la pulizia e garantire la protezione a tenuta in condizioni normali fino a 10,000 x g
  • Per prestazioni ottimali a tenuta ermetica a >10,000 x g, utilizzare un tappo di tenuta ermetica o un assemblaggio di tenuta (venduto separatamente).
Informazioni per l'ordine:
Assemblaggi di tappi di tenuta opzionali disponibili per le misure da 30 ml e 50 ml. Utilizzare n. cat. DS3131-0020 per le provette da 30 ml e n. cat. DS3131-0024 per le provette da 50 ml.
Nota:
N. di cat. 3118-0050 e -0085 sono progettati per l'uso con i rotori universali. La capacità effettiva all'orlo di 3118-0050 e 3138-0050 è di 42ml. La capacità effettiva all'orlo di 3118-0085 è di 81 ml
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 81 mL
Materiale Policarbonato
Quantità 10/Pk., 100/Cs.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 105.2 mm
Forma del fondo Profilo rotondo
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 38.2 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 10,000 x g
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.