Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga in PPCO a fondo sferico per alte velocità Nalgene™
Product Code. 10058730
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 ml
15 mL
16 mL
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112.8 mm
163.1 mm
Diametro (sistema metrico):
15.8 mm
17.8 mm
25.2 mm
28.4 mm
28.5 mm
31.5 mm
Unit Size:
pezzi 10
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Unit Size
10058730 12 ml 102.1 mm 15.8 mm pezzi 10
10623791 15 mL 112.8 mm 15.8 mm pezzi 10
10383391 16 mL 98.6 mm 17.8 mm pezzi 10
11385524 38 mL 88.1 mm 25.2 mm pezzi 100
10460033 50 ml 102.4 mm 28.5 mm pezzi 10
10152541 100 mL 163.1 mm 31.5 mm pezzi 10
10767791 50 ml 102 mm 28.4 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Product Code. 10058730 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 31100120
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per ottenere risultati adeguati, le provette devono essere riempite per almeno l'80% della capacità.
Prestazioni e facilità di inserimento nel rotore migliorati grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi.
Inserimento nel rotore e prestazioni migliori grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi. Le provette presentano un'eccellente resistenza chimica.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 12 ml
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
Quantità 10/Pk., 100/Cs.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 102.1 mm
Forma del fondo Profilo rotondo
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 15.8 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g