Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga in PPCO a fondo sferico per alte velocità Nalgene™
Descrizione
Inserimento nel rotore e prestazioni migliori grazie alle provette da centrifuga ad alta velocità con fondo sferico in PPCO Nalgene™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da spessore delle pareti e diametro uniformi. Le provette presentano un'eccellente resistenza chimica.
Features
- Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice—may also be used as test tubes
- Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene Copolymer |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 10 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Forma del fondo | Round |
| Writing Area | No |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.