Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4526057
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
16 mL
30 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
82.8 mm
102.1 mm
106.4 mm
113.5 mm
Diametro (sistema metrico):
16.1 mm
18.1 mm
25.8 mm
28.8 mm
RCF max:
100,605 x g
50,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) RCF max unitSize
10324691 10 mL 82.8 mm 16.1 mm 50,000 x g pezzi 10
10491183 16 mL 106.4 mm 18.1 mm 50,000 x g pezzi 10
10169950 30 ml 102.1 mm 25.8 mm 50,000 x g pezzi 10
10614321 50 ml 113.5 mm 28.8 mm 100,605 x g pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10324691 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31390010
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comoda visualizzazione del contenuto delle provette da centrifuga ad alta velocità PPCO trasparenti Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge con tappi ermetici.
Comoda visualizzazione del contenuto delle provette da centrifuga ad alta velocità in PPCO trasparente Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge con tappi ermetici. Le provette garantiscono un'ottima resistenza meccanica.
Features
  • Greater chemical resistance than polycarbonate
  • Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3139-0050 can be used up to 100,605 x g in the T29-8x50 rotor
  • Come with polypropylene sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
  • Must be filled to 80% of total capacity when centrifuging
  • Autoclavable/leakproof†
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3139-0050 is 42mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene, red rubber
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene Copolymer
N. per custodia 50
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 82.8 mm
Forma del fondo Round
Tipo di chiusura Screw Cap
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 16.1 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.