Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga per alte velocità in PPCO Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10706841
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
28 mL
30 ml
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
80.5 mm
93.5 mm
94.0 mm
105.9 mm
Diametro (sistema metrico):
16.1 mm
25.8 mm
28.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
10706841 10 ml 80.5 mm 16.1 mm pezzi 10
10613981 28 mL 94.0 mm 25.8 mm pezzi 10
10757221 30 ml 93.5 mm 25.8 mm pezzi 10
10757411 50 mL 105.9 mm 28.8 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Per la centrifugazione, devono essere riempite fino all'80% della capacità totale
Codice prodotto. 10706841 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.88€
    84.10€ / pezzi 10
    Risparmia 13.78€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la centrifugazione, devono essere riempite fino all'80% della capacità totale
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto.
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto. Le provette in copolimero di polipropilene semitrasparente sono dotate anche di eccellente resistenza meccanica.
Features:
  • Greater chemical resistance than polycarbonate
  • Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3119-0050 can be used up to 100,605 x g if equipped with a sealing cap
  • Come with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
  • For leakproof assurance at speeds >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
  • Leakproof† construction ensures more secure storage of samples
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3132-0020 (for 26 and 30mL tube) and DS3132-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3119-0050 is 42mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 80.5 mm
Forma del fondo Profilo rotondo
Tipo di chiusura Screw Cap
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 16.1 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 10,000 x g
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.