Learn More
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga per alte velocità in PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Description
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto. Le provette in copolimero di polipropilene semitrasparente sono dotate anche di eccellente resistenza meccanica.
Features:
- Greater chemical resistance than polycarbonate
- Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3119-0050 can be used up to 100,605 x g if equipped with a sealing cap
- Come with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
- For leakproof assurance at speeds >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
- Leakproof† construction ensures more secure storage of samples
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3132-0020 (for 26 and 30mL tube) and DS3132-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3119-0050 is 42mL.
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105.9 mm |
| Forma del fondo | Profilo rotondo |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Area di scrittura | No |
| Show More |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.