Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle
Codice prodotto. 16460601
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 416
pezzi 504
Codice prodotto. 16460601
Marca: Thermo Scientific™ 38350020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle for storage of high-valued pharmaceutical samples
  • Perfect for QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals
  • Small-volume bottles are molded of the same materials as larger containers, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing
  • Validated to USP 788
  • Impact Resistant
  • < 5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.68 oz.
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Fluid Storage and Transport
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 504
N. per confezione 84
Quantità 504/Case
Sterilità Sterile
Peso (sistema imperiale) 23.5 lb.
Certificazione/Conformità USP 788
Product Type Validation Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 17.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 19.75 in.
Dimensione chiusura 20 mm
Autoclavabile Non autoclavabile