Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ Biotainer™ in PETG
Codice prodotto. 10524408
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
Quantità:
70 Bottles
Confezione da 20, contenitore da 20
Confezione da 35, scatola da 35
Confezione da 5, contenitore da 20
Confezione da 5, contenitore da 35
Confezione da 5, contenitore da 70
Confezione da 6, contenitore da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 5
pezzi 6
pezzi 70
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10524408 2 l Confezione da 5, contenitore da 20 pezzi 20
11319694 125 ml Confezione da 5, contenitore da 70 pezzi 5
10227747 125 ml Confezione da 5, contenitore da 70 pezzi 100
10791310 500 ml Confezione da 5, contenitore da 70 pezzi 70
10237747 500 ml 70 Bottles pezzi 70
12059987 1 l Confezione da 5, contenitore da 35 pezzi 35
10329587 1 l Confezione da 35, scatola da 35 pezzi 35
10297887 2 l Confezione da 20, contenitore da 20 pezzi 20
10440568 5 l Confezione da 6, contenitore da 6 pezzi 6
10553298 5 l Confezione da 6, contenitore da 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10524408 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 323042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.31€
    334.00€ / pezzi 20
    Risparmia 212.31€
    38% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Rispetto ai flaconi progettati per il riutilizzo, eliminano i costi di pulizia, sterilizzazione e convalide associate.
I flaconi in PETG Biotainer™ Nalgene™ di Thermo Scientific™ eliminano i costi di pulizia, di sterilizzazione e le convalide associate richieste dai flaconi destinati al riutilizzo e sono ideali per la conservazione a lungo termine di materiali sensibili al pH come i terreni di coltura. Certificati sterili e pronti all'uso, tutti i flaconi Biotainer sono trattati con irradiazione gamma a un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10–6.
  • Durable, crystal clear PETG for sample integrity
  • Closures with polyethylene foam core liners for leakproof† assurance
  • Custom options available for fluid transfer applications
  • Supported by extensive validation documentation
  • Suitable for storage in conditions from -40° to +70°C
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Translucent Blue
Diametro (sistema imperiale) 4.57 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 36 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prolonged Storage, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale PET
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità Confezione da 5, contenitore da 20
Sterilità Sì
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 265 mm
Altezza (sistema imperiale) 10,4in.
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacità (sistema imperiale) 67,63 once
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21CFR 177.1315
Monouso Single-use
Product Type Pozzetti quadrati
Show More Show Less
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/bottiglie/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/bottiglie di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.