Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostic Bottles with Closure: Sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10672083
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10672083 5 mL pezzi 100
10704043 10 ml pezzi 100
10682083 20 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672083 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20350005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    203.00€ / pezzi 100
    Risparmia 110.00€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi in PETG trasparente con chiusure ermetiche rivestite in HDPE bianco sono adatte per il campionamento, la conservazione e la spedizione di reagenti.
Per il campionamento, lo stoccaggio e la spedizione sterili di reagenti e soluzioni tampone è possibile utilizzare i flaconi in PETG diagnostici Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Questi flaconi sono realizzati in copolimero di polietilene tereftalato apirogeno e non citotossico con chiusure in HDPE (polietilene ad alta densità) di colore bianco con liner.
Caratteristiche:
  • Apirogene e non citotossiche
  • 20-415 lined white high density polyethylene closure attached to PETG vial
  • A tenuta ermetica†
Informazioni per l'ordinazione:
Serum Vials are packed in shrink-wrapped trays with closures attached.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.16 oz., 5 mL
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 11 mm
Materiale PETG
N. per custodia 100
N. per confezione 20
Sterilità Sterile
Finitura collo 20-415 mm
Closure Included Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 0.16 oz.
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Serum Vials meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Diagnostic Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.