Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostic Bottles with Closure: Sterile
Descrizione
Per il campionamento, lo stoccaggio e la spedizione sterili di reagenti e soluzioni tampone è possibile utilizzare i flaconi in PETG diagnostici Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Questi flaconi sono realizzati in copolimero di polietilene tereftalato apirogeno e non citotossico con chiusure in HDPE (polietilene ad alta densità) di colore bianco con liner.
- Sterile to 10-6 SAL
- Non-pyrogenic and non-cytotoxic
- 20-415 lined white high-density polyethylene closure attached to PETG vial
- Leakproof†
Ordering Information:
Serum Vials are packed in shrink-wrapped trays with closures attached.
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.67 once, 20 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.67 once |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 11 mm |
| Materiale | PETG |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 20 |
| Sterilità | Sterile |
| Finitura collo | 20-415 mm |
| Certificazione/Conformità | Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Serum Vials meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.