Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Nonsterile, Shrink-Wrapped Modules
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10282853
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1260
pezzi 1656
pezzi 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10282853 5 mL pezzi 1656
10513765 10 mL pezzi 1260
10406663 20 mL pezzi 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10282853 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3220320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00€
    826.00€ / pezzi 1656
    Risparmia 31.00€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 14-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect against leakage, breakage and contamination by using PETG nonsterile serum vials with continuous thread closures.
Protect against leakage, breakage, and contamination using Thermo Scientific™ Nalgene Nonsterile Serum Vials. Lighter than glass. Use with lined continuous thread closures (available separately).
Features:
  • PETG
  • Noncytotoxic
  • Nonpyrogenic
  • Packaged in trayless shrink-wrap modules
  • USP VI-compliant
  • Nonsterile
  • Leakproof† with Nalgene lined continuous-thread closures (available separately)
Ordering Information:
Serum vials are packed in trayless shrink-wrapped modules. Order closures separately (Cat. No. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Serum Vials
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale PETG
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per custodia 1656
N. per confezione 276
Volume (sistema imperiale) 1/6 oz.
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 5 mL
Tipo di chiusura Screw Cap (Not Included)
Quantità 276 Pk. , 1656 Cases
Dimensione chiusura 20-415
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lined Continuous Thread Closure
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Altezza (sistema metrico) 44 mm
Product Type Serum Vial