Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Nonsterile, Shrink-Wrapped Modules
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10513765
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1260
pezzi 1656
pezzi 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10513765 10 mL pezzi 1260
10282853 5 mL pezzi 1656
10406663 20 mL pezzi 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513765 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3220320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    676.00€ / pezzi 1260
    Risparmia 66.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2027
Protect against leakage, breakage and contamination by using PETG nonsterile serum vials with continuous thread closures.
Protect against leakage, breakage, and contamination using Thermo Scientific™ Nalgene Nonsterile Serum Vials. Lighter than glass. Use with lined continuous thread closures (available separately).
Features:
  • PETG
  • Noncytotoxic
  • Nonpyrogenic
  • Packaged in trayless shrink-wrap modules
  • USP VI-compliant
  • Nonsterile
  • Leakproof† with Nalgene lined continuous-thread closures (available separately)
Ordering Information:
Serum vials are packed in trayless shrink-wrapped modules. Order closures separately (Cat. No. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Serum Vials
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Materiale PETG
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 10 mL
N. per custodia 1260
N. per confezione 252
Volume (sistema imperiale) 1/3 oz.
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 10 mL
Tipo di chiusura Screw Cap (Not Included)
Quantità 252 Pk., 1260 Cases
Dimensione chiusura 20-415
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lined Continuous Thread Closure
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Product Type Serum Vial