Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials; with Crimp Finish: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10632824
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Finitura a fascetta da 20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1260
pezzi 1932
pezzi 3451
pezzi 612
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10632824 20 ml 20 mm pezzi 612
10282473 3 mL 13 mm pezzi 3451
10292853 5 ml Finitura a fascetta da 20 mm pezzi 1932
10202863 10 mL 20 mm pezzi 1260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10632824 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3420300020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    423.00€ / pezzi 612
    Risparmia 25.00€
    5% Sconto
In stock
Protect against leakage, breakage and contamination by using PETG serum vials with crimp finish. Lighter in weight than glass, these vials are made for use with stoppers and caps.
Protect against leakage, breakage, and contamination. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials are lighter in weight than glass, and are made for use with stoppers and caps.
Features:
  • PETG
  • Noncytotoxic
  • Nonpyrogenic
  • Packaged in trayless shrink-wrap modules
  • USP VI-compliant
  • Sterile to 10-6 SAL
Ordering Information:
Serum vials are packed in trayless shrink-wrapped modules. Stoppers and caps not included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Serum Vials
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Materiale PETG
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 20 ml
N. per custodia 612
N. per confezione 153
Volume (sistema imperiale) 2/3 once
Product Line Nalgene
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Tipo di chiusura Stoppers and Caps (Not Included)
Quantità 612 Cases, 153 Pk.
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stopper, Cap
Certificazione/Conformità ISO 13485:2016
Altezza (sistema metrico) 58 mm
Product Type Serum Vial