Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
Codice prodotto. 11349634
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Petri Dishes
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2.36 in. (60mm) dish
3.93 in. (100mm) dish
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclavabile Dimensione della confezione
11349634 Petri Dishes 3.93 in. (100mm) dish Autoclavable pezzi 2
12704378 Petri Dishes 2.36 in. (60mm) dish Not Autoclavable pezzi 2
15292529 Petri Dishes 3.93 in. (100mm) dish Not Autoclavable pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349634 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    361.00€ / pezzi 2
    Risparmia 6.00€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
Secure glass and plastic dishes for safe transport with Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks. Requiring only simple assembly, these clear racks permit side visibility for culture checks during incubation.
  • Clear racks permit side visibility for culture checks during incubation
  • Simple assembly required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità Petri Dishes
Materiale Polycarbonate
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3.93 in. (100mm) dish
N. per custodia 2
N. per confezione 1
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm