Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plastic Graduated Cylinders
Dispense liquids easily with the generous pour spouts on these PMP economy graduated cylinders. These clear cylinders exhibit good chemical and impact resistance.
4.54€ - 21.50€
Specifica
Materiale | PMP (polimetilpentene) |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Forma | Round |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
Base Type | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10323341
|
Thermo Scientific™
3665-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
4.54€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10281591
|
Thermo Scientific™
3665-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
5.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10706831
|
Thermo Scientific™
3665-0050 |
50 ml | 1 ml |
6.83€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10241691
|
Thermo Scientific™
3665-0100 |
100 ml | 1 ml |
10.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10008610
|
Thermo Scientific™
3665-0250 |
250 ml | 2 ml |
11.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10413901
|
Thermo Scientific™
3665-0500 |
500 ml | 5 ml |
15.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10747211
|
Thermo Scientific™
3665-1000 |
1000 ml | 10 ml |
21.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Easily dispense liquids with the generous pour spouts on Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Graduated Cylinders. These clear polymethylpentene cylinders exhibit good chemical and impact resistance and include easy to read molded-in graduations that won't rub off.
Features:- Transparent, break-resistant and non-wetting
- Economical and recyclable—recommended for educational labs
- No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
- Good temperature resistance up to 135°C (275°F)
- Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
Specifica
PMP (polimetilpentene) | |
Round | |
Round |
To Contain | |
Laboratories | |
Cilindro graduato |