Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Plastic Graduated Cylinders
Codice prodotto. 10008610
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10008610 250 ml 2 ml Pezzo
10323341 10 ml 0.2 ml Pezzo
10281591 25 ml 0.5 ml Pezzo
10706831 50 ml 1 ml Pezzo
10241691 100 ml 1 ml Pezzo
10413901 500 ml 5 ml Pezzo
10747211 1000 ml 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10008610 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36650250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    12.25€ / pezzi 1
    Risparmia 2.75€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dispense liquids easily with the generous pour spouts on these PMP economy graduated cylinders. These clear cylinders exhibit good chemical and impact resistance.
™™ These clear polymethylpentene cylinders exhibit good chemical and impact resistance and include easy to read molded-in graduations that won't rub off.
Caratteristiche:
  • Transparent, break-resistant and non-wetting
  • Prodotto economico e riciclabile; monouso
  • No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
  • °°
  • Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Calibrazione To Contain
Diametro (sistema imperiale) 1.52 in.
Diametro (sistema metrico) 38.6 mm
Quantità 1/Pk., 12/Cs.
Graduazioni 2 ml
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Base Type Round
Altezza (sistema imperiale) 11.6 in.
Altezza (sistema metrico) 294.6 mm
Product Type Cilindro graduato
Diametro (sistema imperiale) interno 1.99 in.
Diametro (sistema metrico) interno 50.5 mm