Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati in plastica PMP Nalgene™
Codice prodotto. 10140091
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10140091 100 ml 1 ml Pezzo
10598711 10 ml 0.2 ml Pezzo
10483901 25 ml 0.5 ml Pezzo
10493901 50 ml 1 ml Pezzo
10363531 250 ml 2 ml Pezzo
10475841 500 ml 5 ml Pezzo
10485841 1000 ml 10 ml Pezzo
10343581 2000 ml 20 ml Pezzo
15971621 4000 ml 50 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10140091 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36630100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.10€
    22.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.10€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I cilindri graduati in PMP Nalgene garantiscono i requisiti di accuratezza ASTM classe B, E1272. Tutti i formati sono dotati di beccuccio di dimensioni generose e di graduazioni in rilievo.
Garantite la conformità ai requisiti di precisione ASTM classe B, E1272 e CFR21, Part 177.1520 (a eccezione dei formati 2 l e 4 l) utilizzando i cilindri graduati in PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Tutti i formati sono dotati di ampi beccucci, graduazioni stampate che non si cancellano e una larga base blu per impedire capovolgimenti. Questi cilindri in polimetilpentene possono essere sterilizzati chimicamente e sono adatti per l'uso con alimenti e bevande.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±1 mL
Certificazione/Conformità ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Diametro (sistema imperiale) 1.52 in.
Bilancia 3mL to 100mL in 1mL increments
Diametro (sistema metrico) 38.6 mm
Quantità 1/Pk., 12/Cs.
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±1.00 ml
Forma Round
Temperatura max (sistema imperiale) 293°F
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 9.88 in.
Altezza (sistema metrico) 251.1 mm
Product Type Cilindro graduato
Temperatura max (sistema metrico) 145°C
Diametro (sistema imperiale) interno 1.04 in.
Diametro (sistema metrico) interno 26.4 mm