Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati in plastica PMP Nalgene™
Codice prodotto. 10475841
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10475841 500 ml 5 ml Pezzo
10598711 10 ml 0.2 ml Pezzo
10483901 25 ml 0.5 ml Pezzo
10493901 50 ml 1 ml Pezzo
10140091 100 ml 1 ml Pezzo
10363531 250 ml 2 ml Pezzo
10485841 1000 ml 10 ml Pezzo
10343581 2000 ml 20 ml Pezzo
15971621 4000 ml 50 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10475841 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36630500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.35€
    37.87€ / pezzi 1
    Risparmia 3.48€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
I cilindri graduati in PMP Nalgene garantiscono i requisiti di accuratezza ASTM classe B, E1272. Tutti i formati sono dotati di beccuccio di dimensioni generose e di graduazioni in rilievo.
Garantite la conformità ai requisiti di precisione ASTM classe B, E1272 e CFR21, Part 177.1520 (a eccezione dei formati 2 l e 4 l) utilizzando i cilindri graduati in PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Tutti i formati sono dotati di ampi beccucci, graduazioni stampate che non si cancellano e una larga base blu per impedire capovolgimenti. Questi cilindri in polimetilpentene possono essere sterilizzati chimicamente e sono adatti per l'uso con alimenti e bevande.
Caratteristiche:
  • Nessun menisco che possa generare confusione nelle letture — nessuna approssimazione o ipotesi
  • La grande base ottagonale in polipropilene blu evita rotazioni e capovolgimenti
  • Scala graduata incisa
  • Eccellente resistenza chimica per un'ampia gamma di soluzioni
  • Resistenza a temperature fino a 135 °C (275 °F) per una vasta gamma di usi
  • Autoclavabili (la sterilizzazione in autoclave influisce sulla precisione)
  • Trasparente
Informazioni per l'ordine:
  • In confezione singola
  • I formati da 10, 25, 50, 100, 250, 500 e 1000 ml sono caratterizzati da graduazioni in rilievo dalla parte anteriore a quella posteriore
  • I formati da 2000 e 4000 ml sono caratterizzati da graduazioni standard
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±4 mL
Certificazione/Conformità ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Diametro (sistema imperiale) 2.44 in.
Bilancia 15mL to 500mL in 5mL increments
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Quantità 1/Pk., 8/Cs.
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±4.00 ml
Forma Round
Temperatura max (sistema imperiale) 293°F
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Altezza (sistema metrico) 393.7 mm
Product Type Cilindro graduato
Temperatura max (sistema metrico) 145°C
Diametro (sistema imperiale) interno 1.83 in.
Diametro (sistema metrico) interno 46.5 mm