Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati in plastica PMP Nalgene™
Codice prodotto. 10483901
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10483901 25 ml 0.5 ml Pezzo
10598711 10 ml 0.2 ml Pezzo
10493901 50 ml 1 ml Pezzo
10140091 100 ml 1 ml Pezzo
10363531 250 ml 2 ml Pezzo
10475841 500 ml 5 ml Pezzo
10485841 1000 ml 10 ml Pezzo
10343581 2000 ml 20 ml Pezzo
15971621 4000 ml 50 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10483901 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    17.28€ / pezzi 1
    Risparmia 0.57€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I cilindri graduati in PMP Nalgene garantiscono i requisiti di accuratezza ASTM classe B, E1272. Tutti i formati sono dotati di beccuccio di dimensioni generose e di graduazioni in rilievo.
Garantite la conformità ai requisiti di precisione ASTM classe B, E1272 e CFR21, Part 177.1520 (a eccezione dei formati 2 l e 4 l) utilizzando i cilindri graduati in PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Tutti i formati sono dotati di ampi beccucci, graduazioni stampate che non si cancellano e una larga base blu per impedire capovolgimenti. Questi cilindri in polimetilpentene possono essere sterilizzati chimicamente e sono adatti per l'uso con alimenti e bevande.
Features:
  • No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
  • Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
  • Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
  • Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Transparent
Ordering Information:
  • Individually packaged
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
  • 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±0.34 mL
Certificazione/Conformità ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
Calibrazione Per riempimento/per erogazione
Diametro (sistema imperiale) 1.01 in.
Bilancia 1.5mL to 25mL in 0.5mL increments
Diametro (sistema metrico) 25.7 mm
Quantità 1/Pk., 18/Cs.
Graduazioni 0.5 ml
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±0.34 ml
Forma Round
Temperatura max (sistema imperiale) 293°F
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 5.81 in.
Altezza (sistema metrico) 147.5 mm
Product Type Cilindro graduato
Temperatura max (sistema metrico) 145°C
Diametro (sistema imperiale) interno 0.74 in.
Diametro (sistema metrico) interno 18.8 mm