Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati in plastica PMP Nalgene™
Description
Garantite la conformità ai requisiti di precisione ASTM classe B, E1272 e CFR21, Part 177.1520 (a eccezione dei formati 2 l e 4 l) utilizzando i cilindri graduati in PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Tutti i formati sono dotati di ampi beccucci, graduazioni stampate che non si cancellano e una larga base blu per impedire capovolgimenti. Questi cilindri in polimetilpentene possono essere sterilizzati chimicamente e sono adatti per l'uso con alimenti e bevande.
- No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
- Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
- Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
- Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
- Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
- Autoclavable (will affect accuracy)
- Transparent
Ordering Information:
- Individually packaged
- 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
- 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | PMP (polimetilpentene) |
| Tolleranza | ±6 mL |
| Certificazione/Conformità | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 |
| Calibrazione | Per riempimento/per erogazione |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.15 in. |
| Bilancia | 30mL to 1000mL in 10mL increments |
| Diametro (sistema metrico) | 80 mm |
| Quantità | 1/Pk., 6/Cs. |
| Graduazioni | 10 ml |
| Show More |