Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Baffled Culture Flasks
Description
Le fiasche per coltura con frangiflutti in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ accrescono l'efficienza della miscelazione e rappresentano un'alternativa alle fiasche in vetro nella produzione di curve di crescita equivalenti con E. coli e S. cerevisiae.
- Polycarbonate is break-resistant and clear; easy to read graduations help identify liquid level with ease.
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange.
- Flasks are excellent for a variety of lab procedures, including fermentation, cell culture grown and harvesting, and generic engineering procedures.
- 500 and 100mL sizes accept either standard 38mm stainless-steel or plastic closures for versatility.
- Flasks are autoclavable.
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
| Descrizione | Fiasche per cultura con frangiflutti, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 4 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Yes |
| Forma del fondo | Con frangiflutti |